Learn More
Bochem™ Pala inoxidable 18/10 con mango plano
Código de producto. 10050911
Click to view available options
Capacidad (métrico):
65 mL
175 mL
250 mL
670 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10050911
Marca: Bochem™ 8799
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Tipo de producto Pala cucharón
Longitud del mango (métrico) 500 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de mango Plano