Learn More
Bochem™ Pinzas de crisol de E-Poli 18/10 con rebordes
Código de producto. 10232851
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10232851 220 mm cada uno
10788941 200 mm cada uno
10068800 160 mm cada uno
10140001 300 mm 1 PCS
10038840 250 mm cada uno
10282941 400 mm cada uno
10243041 500 mm cada uno
10554261 600 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10232851
Marca: Bochem™ 2101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con rebordes. Las pinzas de crisol de E-Poli 18/10 con rebordes Bochem™ proporcionan un agarre seguro.
  • Con rebordes
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Longitud (métrico) 220 mm
Material E-Poli 18/10
Tipo Pinzas de crisol