Learn More
Bochem™ Tenazas de crisol E-Poli 18/10 con asa de plástico de PVC
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con asa de plástico PVC
- Temperatura máxima de 145°C
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | E-Poli 18/10 |
| Tipo | Pinzas de crisol |