Learn More
Hamilton™ Jeringa AD SAL 1750
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Calibre de aguja | De 23 a 26 g |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,7 mm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 500 μl |