Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja extraíble de la serie 1700
Descripción
- Punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas
- La punta elimina toda muestra del interior del cilindro
- La trayectoria del fluido es tan químicamente inerte como sea posible
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Esterilizable en gas |
| Calibre de aguja | 32 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,24 mm |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 68,9 bar (1000 psig) |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Modelo | 1701 |
| Número de punta de aguja | 3 |
| Mostrar más |