Learn More
DiscoverX 17 β-Estradiol
Código de producto. 17332459
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. 17332459
Marca: DiscoverX 921128
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
17 β-Estradiol is an agonist for ERα and Erβ. Provided as 10mg of dry powder.
β-Estradiol is an estrogen and the primary female sex hormone and steroid, acting as a regulator of the estrous and menstrual female reproductive cycles. Directs the development of the female organs in embryogenesis and during puberty. It is an estrogen receptor agonist (Ki=0.12 and 0.13nM for ERα and ERβ, respectively). Provided as 10mg of dry powder.
Especificaciones
Cantidad 10 mg