Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de tubo Oak Ridge Nalgene de 16 ml
Descripción
Aloje tubos Oak Ridge Nalgene de 16 ml en rotores Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy o Fiberlite F15-8x50cy.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de tubo Ridge |
| Tipo de tubo | Tubo Nalgene Oak Ridge de 16 ml |
| Capacidad | 16 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy |
| Descripción | Adaptador de tubo Oak Ridge Nalgene de 16 ml |