Learn More
Tuttnauer 160L Benchtop Autoclave
Código de producto. p-200007393 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Características:
Refrigeración trifásica
Trifásico
Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, filtro de riesgo biológico (residuos CL3), impresora
Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Características unitSize
17838998 Trifásico cada uno
17888988 Refrigeración trifásica cada uno
17858988 Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora cada uno
17898988 Trifásico, refrigeración, vacío, generador de vapor, filtro de riesgo biológico (residuos CL3), impresora cada uno
4 options
Código de producto. 17838998
Marca: Tuttnauer 5075EL380D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The 5075EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Designed for your laboratory applications. The 5075EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer’s state-of-the-art control system with multi-color display
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Diverse Load Types - The 5075EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers
Especificaciones
Capacidad (imperial) 35.2 gal.
Capacidad (métrico) 160 L
Fondo de la cámara (métrico) 75 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 20 in.
Fondo de la cámara (imperial) 30 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 50 cm
Longitud (imperial) 44.8 in.
Longitud (métrico) 112 cm
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221°F to 279°F
Temperatura (métrico) 105°C to 137°C
Características Trifásico
Material 316L Stainless Steel