Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de PP de 15 mm, negro, parte superior cerrada, rosca 15-425 con septum montado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Rojo, Blanco, Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |