Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de color negro de 15 mm, rosca 15-425
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | ND15 |
| Altura (métrico) | 9,75 mm |
| Tipo de producto | Orificio central |