Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de color negro de 15 mm, rosca 15-425
Código de producto. 11834980 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubierta cerrada
Orificio central
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11834980 Orificio central paquete de 1000
12636725 Cubierta cerrada paquete de 1000
2 options
Código de producto. 11834980
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Tapón de rosca de PP de 15 mm
  • Negro
  • Rosca 15-425
  • Altura: 9,75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND15
Altura (métrico) 9,75 mm
Tipo de producto Orificio central