Learn More
Solución estándar de sacarosa de 15 ml, Brix 30%, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12613166 Tienda Reagecon Productos
15 mL
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Especificaciones
Índice de refracción 1.381149
Cantidad 15 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteBS3024B1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog NumberBS30
Número de loteBS3023A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2023 Catalog NumberBS30
Número de loteBS3022B1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2022 Catalog NumberBS30
Número de loteBS3024B1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/03/2024 Catalog NumberBS30
Número de loteBS3022F1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/07/2022 Catalog NumberBS30
Título del producto
Solución estándar de sacarosa de 15 ml, Brix 30%, Reagecon™ >