Learn More
Solución estándar de sacarosa de 15 ml, Brix 0 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12663076 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ML
12663076 15 mL 15 ML
1 options
Código de producto. 12663076
Marca: Reagecon BS00