Learn More
Corning™ Microplaca NBS de poliestireno blanco de 1536 pocillos sin tapa, no estéril
Tienda Corning ProductosDescripción
- Excelente rango dinámico de la señal gracias a una fluorescencia de fondo baja y una intensidad de la señal mejorada
- La planicidad superior minimiza la variabilidad dentro de una placa y entre placas
- Pocillos de fondo plano compatibles con dispensadores automatizados, como PerkinElmer FlexDrop™
- Las microplacas NBS son ideales para ensayos homogéneos con enzimas o para reducir la unión inespecífica a los pocillos de las microplacas
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Sin tapa |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 1536 |
| Volumen de trabajo (métrico) | Hasta 8 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | NBS |
| Cantidad | 10/paq., 50/caja |