Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno tratadas con NBS™ de 1536 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10027322 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Fondo transparente
Negro
Negro, Fondo transparente
Incluye:
Código de barras
Códigos de barras genéricos
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10027322
Marca: Corning™ 3728
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema patentado de superficie no adherente ideal para ensayos homogéneos con enzimas adhesivas o para reducir la unión inespecífica a los pocillos de microplacas
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
  • Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
  • Volumen de trabajo recomendado de hasta 8 μl.
  • El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
  • Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
  • Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
  • Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Envase 5 envases interiores de 10
Color Negro
Tipo de producto Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular
Material Poliestireno
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) 8 μl
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 12,5 μl
Forma del pocillo Plano
Incluye Sin código de barras
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Negro