Learn More
Corning™ Placas de poliestireno sin tratamiento de 1536 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3018090 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Volumen de trabajo (métrico):
8 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Color Volumen de trabajo (métrico) unitSize
10795683 Negro 10 μl 50 PCS
10465823 Blanco 8 μl 50 PCS
2 options
Código de producto. 10795683
Marca: Corning™ 3724
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La planicidad superior minimiza la variabilidad dentro de una placa y entre placas
  • Excelente rango dinámico de la señal gracias a una fluorescencia de fondo baja y una intensidad de la señal mejorada
  • Pocillos de fondo plano compatibles con dispensadores automatizados, como PerkinElmer™ FlexDrop™
  • Volumen de trabajo de hasta 10 μl
Código de barras genérico
  • Garantiza la compatibilidad con la mayoría de los lectores de códigos de barras y sistemas de software
  • Para evitar confusiones, el tratamiento de la superficie de los pocillos de las microplacas se identifica fácilmente en la parte legible del código de barras (NT = sin tratar; TC = con tratamiento para cultivo de tejidos; NB = superficie no adherente)
  • Etiquetas aplicadas en los cuatro lados de la placa Sin duplicados de número de secuencia
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Dispensadores automatizados
Material Poliestireno
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) 10 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Para sistemas de software y de barrido de códigos de barras
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 50/caja