Learn More
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Click to view available options
Tamaño de poro:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1,6mm
200 μm
2 mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4 mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Förpackningsstorlek:
cada uno
Specifikationer
Specifikationer
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 40 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 150mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur