Learn More
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Código de producto. 11797296
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1,6mm
200 μm
2 mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4 mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11797296 3,15mm cada uno
11767196 40 μm cada uno
11777196 45 μm cada uno
11787196 50 μm cada uno
11747216 63 μm cada uno
11767216 80 μm cada uno
11777216 100 μm cada uno
11797216 125 μm cada uno
11707246 200 μm cada uno
11727246 250 μm cada uno
11747716 300 μm cada uno
11747246 315 μm cada uno
11757246 315 μm cada uno
11767246 400 μm cada uno
11787246 500 μm cada uno
11767716 600 μm cada uno
11797266 630 μm cada uno
11717276 800 μm cada uno
11737276 1 mm cada uno
11777276 1,6mm cada uno
11757296 2 mm cada uno
11767296 2,24mm cada uno
11787296 2,8mm cada uno
11717726 50 μm cada uno
11717306 4 mm cada uno
25 options
Código de producto. 11797296
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.550.222067
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 3,15mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 150mm
Mesh Material Acero inoxidable