Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Código de producto. 11767716| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11767716 | 600 μm | cada uno |
| 11767196 | 40 μm | cada uno |
| 11777196 | 45 μm | cada uno |
| 11787196 | 50 μm | cada uno |
| 11747216 | 63 μm | cada uno |
| 11767216 | 80 μm | cada uno |
| 11777216 | 100 μm | cada uno |
| 11797216 | 125 μm | cada uno |
| 11707246 | 200 μm | cada uno |
| 11727246 | 250 μm | cada uno |
| 11747716 | 300 μm | cada uno |
| 11747246 | 315 μm | cada uno |
| 11757246 | 315 μm | cada uno |
| 11767246 | 400 μm | cada uno |
| 11787246 | 500 μm | cada uno |
| 11797266 | 630 μm | cada uno |
| 11717276 | 800 μm | cada uno |
| 11737276 | 1 mm | cada uno |
| 11777276 | 1,6mm | cada uno |
| 11757296 | 2 mm | cada uno |
| 11767296 | 2,24mm | cada uno |
| 11797296 | 3,15mm | cada uno |
| 11787296 | 2,8mm | cada uno |
| 11717726 | 50 μm | cada uno |
| 11717306 | 4 mm | cada uno |
Código de producto. 11767716
Proveedor: Linker Industrietechnik™ 551.550.222048
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 600 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 150mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |