Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Código de producto. 11767216| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11767216 | 80 μm | cada uno |
| 11767196 | 40 μm | cada uno |
| 11777196 | 45 μm | cada uno |
| 11787196 | 50 μm | cada uno |
| 11747216 | 63 μm | cada uno |
| 11777216 | 100 μm | cada uno |
| 11797216 | 125 μm | cada uno |
| 11707246 | 200 μm | cada uno |
| 11727246 | 250 μm | cada uno |
| 11747716 | 300 μm | cada uno |
| 11747246 | 315 μm | cada uno |
| 11757246 | 315 μm | cada uno |
| 11767246 | 400 μm | cada uno |
| 11787246 | 500 μm | cada uno |
| 11767716 | 600 μm | cada uno |
| 11797266 | 630 μm | cada uno |
| 11717276 | 800 μm | cada uno |
| 11737276 | 1 mm | cada uno |
| 11777276 | 1,6mm | cada uno |
| 11757296 | 2 mm | cada uno |
| 11767296 | 2,24mm | cada uno |
| 11797296 | 3,15mm | cada uno |
| 11787296 | 2,8mm | cada uno |
| 11717726 | 50 μm | cada uno |
| 11717306 | 4 mm | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 80 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 150mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.