Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™
Código de producto. 17285694
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca plano incluido
Tapón estilo hermético
Envase:
10 tubos/bolsa IntegraPack™
25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos
25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable
50 tubos/bolsa
500 tubos/bolsa, 500 tapones/bolsa
En bolsa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 17285694
Marca: Labcon™ 31311650069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga vienen con una superficie de escritura antimanchas patentada.
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 17.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 15 ml
  • Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Material del cierre Polipropileno
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 mL
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
Envase En bolsa
Cantidad 1 tubo/bolsa, 100 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Fondo cónico
Longitud (métrico) 118 mm
Tamaño del tapón 17 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano incluido
Closure Included Sí
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones De 2 a 15 en incrementos de 0,5
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 17.000 x g