Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™
Descripción
- Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
- Graduaciones en incrementos de 0,5 ml de 2 a 15 ml
- Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
- 17 mm de ancho, 118 mm de altura sin tapones
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 17.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa |
| Material del cierre | Polyethylene |
| Color del tapón | Purple |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Envase | 50 tubos/bolsa |
| Cantidad | 50 tubos/bolsa |
| Mostrar más |