Learn More
Labcon Tubos de almacenamiento de hielo seco ProtectR™ de 15 ml en IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16644132
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Esterilidad unitSize
16644132 No estéril paquete de 100
16654132 Estéril paquete de 100
2 options
Código de producto. 16644132
Marca: Labcon 38303200009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tapones planos resistentes a CO2 incluidos
  • Tapones sellados elastoméricos resistentes a CO2
  • Certificado para prevenir la acidificación del envío o almacenamiento de hielo seco
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 12 500 x G
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Color Natural
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 15 ml
Forma del fondo Cónicos
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Estilo de rosca Externo
Para utilizar con (aplicación) Tubos de transporte
Longitud (imperial) 4,64 in
Longitud (métrico) 118 mm
Envase 10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 2 paquetes/caja
Cantidad 10 tubos/bolsa IntegraPack™
Línea de productos ProtectR
Esterilidad No estéril
Desechables
Graduated Sí
Cantidad de embalaje 50
Sin ADNasa
Tipo de tapón Tapón roscado de polietileno
Impreso