Learn More
Labcon™ MetalFree™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280316
Change view
Click to view available options
Envase:
25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos, 2 gradillas/paquete/10 paquetes/caja
25 tubos/gradilla, 2 gradillas/paq., 10 paq./caja
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Envase unitSize
30280316 25 tubos/gradilla, 2 gradillas/paq., 10 paq./caja paquete de 500
16644032 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16664042 25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos, 2 gradillas/paquete/10 paquetes/caja paquete de 500
30280323 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
4 options
Código de producto. 30280316
Marca: Labcon™ 31443300019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Conical centrifuge tube
  • With attached flat screw caps
  • Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Caps are pure natural polyethylene
  • Patented anti-smear writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 17,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 15 mL
  • Natural colorless caps
  • Made in USA
  • Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polyethylene
Color del tapón Natural
Capacidad (métrico) 15 mL
Desechables Single-use
Material Polypropylene
Para utilizar con Centrifuges, rotators, shakers, ICP-MS
N.° por paquete 50/Pk.
Envase 25 tubos/gradilla, 2 gradillas/paq., 10 paq./caja
Esterilidad Non-sterile
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 118 mm
Declaraciones de limpieza ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Forma del fondo Conical
Tipo de tapón Attached Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated Yes
Graduaciones 2 to 15 in 0.5 increments
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 17,000 x g