Learn More
Wheaton™ Tubo para centrífuga de 15 ml graduado
Código de producto. 16464989
Change view
Click to view available options
Envase:
En bolsa
en gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Envase unitSize
16464989 En bolsa paquete de 500
16474989 en gradilla paquete de 500
2 options
Código de producto. 16464989
Marca: Wheaton™ 380220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo para centrífuga ideal para centrifugar muestras líquidas.
  • Para gestión de muestras y centrifugación
  • A prueba de fugas
  • Estéril
  • Tubos de base cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Azul
Color Azul
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables
Material Polipropileno
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase En bolsa
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Closure Included Sí
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 9000 x g