Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel para instrumentos Thermo Scientific
Código de producto. 10649485 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Columna empaquetada
Empalme
Para utilizar con (equipo):
Detectores MS Thermo Scientific
Detectores de MS Agilent
Inyectores Agilent y detectores no MS
Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
10649485 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10428874 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,32 mm paquete de 10
10478874 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10660046 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,53 mm paquete de 10
10466744 Empalme Detectores MS Thermo Scientific Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10571115 Empalme Detectores MS Thermo Scientific 0,32 mm paquete de 10
10117644 Empalme Detectores de MS Agilent 0,53 mm paquete de 10
10595615 Columna empaquetada Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 6,35 mm paquete de 10
10554125 Columna empaquetada Inyectores Agilent y detectores no MS 3,175 mm 10 PCS
10630826 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,32 mm paquete de 10
10640826 Empalme Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL 0,53 mm paquete de 10
11 options
Código de producto. 10649485
Marca: Thermo Scientific™ 290VT186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice conexiones fiables para instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes Thermo Scientific™.
Utilice empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific para garantizar el rendimiento óptimo de los instrumentos de GC Thermo Scientific. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
Disponibles en 100 % grafito, 15 % grafito/85 % Vespel y metal SilTite
Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme
Descripción 290 VT186
Diámetro (métrico) Entre 0,1 y 0,25 mm
Para utilizar con (equipo) Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Material 15 % grafito/85 % vespel
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.