Learn More
Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF, Greenfield
Código de producto. 30286166
Change view
Click to view available options
Envase:
4x1 Gallon Case
4x4L Case
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
16 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase unitSize
30286166 4x1 Gallon Case 15.14 litro
30286174 4x4L Case 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286166 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 369000000CSGL
CAS 57-55-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Grado ACS
Envase 4x1 Gallon Case
Cantidad 4x1 Gallon Case