Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo con cremallera Tyvek™ 1422A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17708307 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
26 in
30 in
32 in
50 in
54 in
Anchura (imperial):
22 in
24 in
26 in
28 in
54 in
Altura (imperial):
44 in
50 in
56 in
72 in
80 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
17708307 50 in 28 in 72 in paquete de 50
18604979 26 in 26 in 50 in paquete de 50
17758277 30 in 24 in 56 in paquete de 50
18614979 32 in 22 in 44 in paquete de 50
17758307 54 in 54 in 80 in paquete de 50
5 options
Código de producto. 17708307
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK502872Z2WP4
1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
  • Transpirable
  • Ajuste de forma, rápido y uniforme
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Cierre con cremallera
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 28 x 72 in
Longitud (imperial) 50 in
Longitud (métrico) 127 cm
Anchura (imperial) 28 in
Anchura (métrico) 71 cm
Altura (imperial) 72 in
Altura (métrico) 183 cm
Tipo de producto Cover