Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo Tyvek™ 1422A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17755279 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 in)
132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17755279 132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 in) paquete de 50
17745279 127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 in) paquete de 50
2 options
Código de producto. 17755279
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK525052SLT4
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas esterilizables en autoclave Tyvek de Keystone Cleanroom Products son la opción ideal en las operaciones farmacéuticas para ayudar a mantener los equipos limpios y protegidos de la contaminación cruzada ambiental y del producto.
  • Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
  • Transpirable
  • Ajuste de forma, rápido y uniforme
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Cierre de cordón
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 in)
Longitud (imperial) 52 in
Longitud (métrico) 132,1 cm
Anchura (imperial) 50 in
Anchura (métrico) 127 cm
Altura (imperial) 52 in
Altura (métrico) 132,1 cm
Tipo de producto Cover