Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo Tyvek™ 1422A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17768287 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Anchura (imperial):
22 in
24 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
44 in
48 in
50 in
78 in
Altura (imperial):
14 in
24 in
30 in
32 in
36 in
44 in
48 in
60 in
72 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
17768287 107 cm 34 in 60 in paquete de 50
17768277 81 cm 28 in 24 in paquete de 50
17718287 86,4 cm 22 in 24 in paquete de 50
17728287 86,4 cm 22 in 36 in paquete de 50
17758287 101,6 cm 24 in 48 in paquete de 50
17798287 112 cm 35 in 32 in paquete de 50
17708297 112 cm 44 in 60 in paquete de 50
17728297 122 cm 24 in 30 in paquete de 50
17768297 122 cm 48 in 60 in paquete de 50
17718307 127 cm 50 in 14 in paquete de 50
18548064 132,1 cm 32 in 48 in paquete de 50
17798307 152,4 cm 30 in 72 in paquete de 50
17728317 152,4 cm 44 in 44 in paquete de 50
17748317 152,4 cm 50 in 60 in paquete de 50
17768317 152,4 cm 78 in 60 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17768287 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVTVK423460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
  • Transpirable
  • Ajuste de forma, rápido y uniforme
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 42 x 34 x 60 in
Longitud (imperial) 42 in
Anchura (imperial) 34 in
Altura (imperial) 60 in
Altura (métrico) 152 cm
Tipo de producto Cover
Longitud (métrico) 107 cm
Anchura (métrico) 86 cm