Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
- Transpirable
- Ajuste de forma, rápido y uniforme
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifikationer
Specifikationer
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Yes |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?