Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17748307 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
14 in
20 in
9 in
26 in
32 in
44 in
48 in
50 in
Altura (imperial):
5 in
10 in
20 in
30 in
36 in
48 in
60 in
84 in
Tipo de tapón:
Elástico
Ninguno
Sello térmico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (imperial) Altura (imperial) Tipo de tapón unitSize
17748307 50 in 60 in Elástico paquete de 25
17758267 14 in 60 in Ninguno paquete de 50
17768267 14 in 60 in Elástico paquete de 50
17788267 20 in 48 in Ninguno paquete de 50
17798267 20 in 48 in Elástico paquete de 50
17796889 9 in 5 in Sello térmico paquete de 100
17871721 26 in 20 in Elástico paquete de 50
17778277 32 in 30 in Ninguno paquete de 50
17788277 32 in 30 in Elástico paquete de 50
17798277 32 in 60 in Ninguno paquete de 50
17778297 32 in 60 in Elástico paquete de 50
17788287 44 in 10 in Elástico paquete de 50
17748297 48 in 36 in Ninguno paquete de 50
17758297 48 in 36 in Elástico paquete de 50
17788297 48 in 84 in Ninguno paquete de 50
17798297 48 in 84 in Elástico paquete de 50
17738307 50 in 60 in Ninguno paquete de 25
17 options
Código de producto. 17748307
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK5060E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
  • Transpirable
  • Ajuste de forma, rápido y uniforme
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Altura (imperial) 60 in
Altura (métrico) 152,4 cm
Diámetro (imperial) 50 in
Diámetro (métrico) 127 cm
Tipo de producto Cover