Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo elástica Tyvek™ 1422A
Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo elástica Tyvek™ 1422A
Código de producto. p-7203255
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
20 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
42 in
44 in
48 in
50 in
54 in
56 in
60 in
64 in
74 in
Anchura (imperial):
16 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
40 in
44 in
50 in
54 in
78 in
Altura (imperial):
5 in
8 in
12 in
14 in
16 in
30 in
40 in
42 in
44 in
50 in
54 in
60 in
72 in
78 in
86 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
24 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Altura (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17778267 | 20 in | 20 in | 8 in | paquete de 50 |
| 17708277 | 28 in | 28 in | 5 in | paquete de 50 |
| 17718277 | 28 in | 28 in | 50 in | paquete de 50 |
| 17728277 | 30 in | 16 in | 16 in | paquete de 50 |
| 17738277 | 30 in | 30 in | 40 in | paquete de 50 |
| 17748277 | 30 in | 22 in | 12 in | paquete de 50 |
| 17708287 | 32 in | 32 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17738287 | 34 in | 34 in | 42 in | paquete de 50 |
| 17748287 | 36 in | 26 in | 60 in | paquete de 50 |
| 18066991 | 42 in | 32 in | 16 in | paquete de 50 |
| 17778287 | 42 in | 34 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17718297 | 44 in | 44 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17738297 | 48 in | 24 in | 30 in | paquete de 50 |
| 17728307 | 50 in | 50 in | 14 in | paquete de 50 |
| 17768307 | 54 in | 54 in | 86 in | paquete de 50 |
| 17778307 | 56 in | 36 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17788307 | 60 in | 28 in | 54 in | paquete de 50 |
| 17708317 | 60 in | 30 in | 72 in | paquete de 50 |
| 17718317 | 60 in | 40 in | 54 in | paquete de 50 |
| 17738317 | 60 in | 44 in | 44 in | paquete de 50 |
| 17758317 | 60 in | 50 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17778317 | 60 in | 78 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17788317 | 64 in | 24 in | 78 in | paquete de 25 |
| 17798317 | 74 in | 26 in | 86 in | paquete de 25 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17778267
Proveedor
Keystone Cleanroom Products
N.º de proveedor
COVTVK201608E
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
- Transpirable
- Ajuste de forma, rápido y uniforme
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 16 x 8 in |
| Longitud (imperial) | 20 in |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Altura (imperial) | 8 in |
| Altura (métrico) | 20.3 cm |
| Tipo de producto | Cover |
| Longitud (métrico) | 50.8 cm |
| Anchura (métrico) | 50.8 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |