Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de manguito con cierre de cordón Tyvek™ 1422A
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7182427 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
De 1,75 pulg a 2,5 pulg.
De 4 pulg a 5,5 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro (imperial) unitSize
17718437 De 1,75 pulg a 2,5 pulg. paquete de 1000
17728437 De 4 pulg a 5,5 pulg. paquete de 1000
2 options
Código de producto. 17718437
Marca: Keystone Cleanroom Products MFT2A05D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas de manguito con cierre de cordón Tyvek™ 1422A evitan que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
  • Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
  • Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
  • Tyvek™ tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales compatibles con envolturas de esterilización por vapor
  • Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Resiste desgarros y punciones
  • Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
  • Fabricado con material Tyvek 1422A
  • Caucho sin látex
  • Hidrófobo
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Descripción 1422A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Cierre de cordón
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Cantidad 1000/paq.
Tamaño 5 in
Diámetro (imperial) De 1,75 pulg a 2,5 pulg.
Tipo de producto Cover