Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta cilíndrica 1422A Tyvek, con cierre de cordón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17716899 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
97 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17716899
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK3808D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubierta Tyvek para evitar la contaminación microbiana y de partículas.
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,13 mm
Sin látex Sí
Embalaje interior de protección Bolsa de plástico
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 20 cm
Diámetro (imperial) 38 in
Diámetro (métrico) 97 cm
Tipo de producto Cover