Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta 1422A Tyvek para recipiente de suministro con tapón, con indicador de elástico y vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17736899 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
40 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
17736899 40 in paquete de 50
1 options
Código de producto. 17736899 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVTVK401204E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubierta Tyvek para evitar la contaminación microbiana y de partículas.
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Embalaje interior de protección Bolsa de plástico
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Dimensiones (L x An) 102 x 30,5 cm (40 x 12 in)
Longitud (imperial) 40 in
Anchura (imperial) 12 in.
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 10 cm
Tipo de producto Cover
Longitud (métrico) 101.6 cm
Anchura (métrico) 30.5 cm
Grosor (métrico) 0,13 mm