Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas para autoclave Tyvek™ 1422A con cordón
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Se cierra mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable
- Elimina la necesidad de cortar material o eliminar la cinta esterilizable en autoclave que genera partículas
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1422 A Tyvek™ |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Cierre de cordón |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Mostrar más |