Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas para autoclave Tyvek™ 1422A con cordón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17757937 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 7 in
3 x 14 in
5 x 12 in
5 x 15 in
10 x 26 in
15 x 26 in
16 x 22 in
24 x 32 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17757937 10 x 7 in paquete de 250
17737887 3 x 14 in paquete de 250
17748017 15 x 26 in paquete de 250
17747907 5 x 15 in paquete de 250
17767947 10 x 26 in paquete de 250
17737907 5 x 12 in paquete de 250
17708097 24 x 32 in paquete de 250
17748027 16 x 22 in paquete de 250
8 options
Código de producto. 17757937
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1007D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bolsas para autoclave Tyvek™ 1422A con cierre de cordón crean una barrera microbiana superior
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Se cierra mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable
  • Elimina la necesidad de cortar material o eliminar la cinta esterilizable en autoclave que genera partículas
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
Especificaciones
Descripción 1422 A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Cierre de cordón
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Cantidad 250/paq.
Dimensiones (L x An) 10 x 7 in
Longitud (imperial) 7 in.
Longitud (métrico) 17.8 cm
Anchura (imperial) 10 in.
Anchura (métrico) 25.4 cm
Tipo de producto Autoclave Bag