Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave Tyve™ 1422A
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave Tyve™ 1422A
Código de producto. 17798067
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 9,5 in
2 x 12 in
10 x 62 in
12 x 12 in
12 x 32 in
12 x 40 in
12 x 46 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
24 x 62 in
69 x 30,5 cm
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
30 x 36 in
36 x 24 in
36 x 36 in
36 x 60 in
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
48 x 12 in
48 x 28 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 54 in
Capacidad (imperial):
102 oz
132 oz
135 oz
176 oz
198 oz
234 oz
270 oz
360 oz
380 oz
456 oz
510 oz
528 oz
552 oz
570 oz
760 oz
828 oz
966 oz
1104 oz
1260 oz
1680 oz
2256 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Capacidad (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17798067 | 30 x 20 in | 570 oz | paquete de 250 |
| 17737937 | 12 x 9,5 in | 102 oz | paquete de 250 |
| 17777937 | 15 x 10 in | 135 oz | paquete de 250 |
| 17777947 | 30 x 10 in | 270 oz | paquete de 250 |
| 17777957 | 12 x 12 in | 132 oz | paquete de 250 |
| 17727967 | 16 x 12 in | 176 oz | paquete de 250 |
| 17767967 | 18 x 12 in | 198 oz | paquete de 250 |
| 17727997 | 48 x 12 in | 528 oz | paquete de 250 |
| 17777997 | 18 x 14 in | 234 oz | paquete de 250 |
| 17758027 | 24 x 16 in | 360 oz | paquete de 250 |
| 17778047 | 30 x 18 in | 510 oz | paquete de 250 |
| 17738067 | 20 x 20 in | 380 oz | paquete de 250 |
| 17768067 | 24 x 20 in | 456 oz | paquete de 250 |
| 17768077 | 40 x 20 in | 760 oz | paquete de 250 |
| 17768087 | 24 x 24 in | 552 oz | paquete de 250 |
| 17718097 | 36 x 24 in | 828 oz | paquete de 250 |
| 17768097 | 42 x 24 in | 966 oz | paquete de 250 |
| 17778097 | 48 x 28 in | 1104 oz | paquete de 250 |
| 17758137 | 36 x 36 in | 1260 oz | paquete de 250 |
| 17728147 | 48 x 36 in | 1680 oz | paquete de 125 |
| 17788167 | 48 x 48 in | 2256 oz | paquete de 125 |
| 17707987 | 12 x 32 in | - | paquete de 250 |
| 17767987 | 12 x 40 in | - | paquete de 250 |
| 17758147 | 36 x 60 in | - | paquete de 125 |
| 17747877 | 2 x 12 in | - | paquete de 500 |
| 17718127 | 30 x 36 in | - | paquete de 250 |
| 17718107 | 24 x 62 in | - | paquete de 250 |
| 17707997 | 12 x 46 in | - | paquete de 250 |
| 17737957 | 10 x 62 in | - | paquete de 250 |
| 17718167 | 42 x 42 in | - | paquete de 125 |
| 17758177 | 50 x 54 in | - | paquete de 100 |
| 17757977 | 69 x 30,5 cm | - | paquete de 250 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17798067
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A2030
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 570 oz |
| Capacidad (métrico) | 16,9 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Yes |
| Método de esterilización | Destiladores |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 121 °C (< 250 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | <125°C |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 20 in |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Longitud (métrico) | 76,2 cm |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Anchura (métrico) | 50,8 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Mostrar más Mostrar menos |