Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubo esterilizable en autoclave Tyvek™ 1422A
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17798567 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 10 pulg.
500 ft x 12 pulg.
500 ft x 15 pulg.
500 ft x 16 pulg.
500 ft x 24 pulg.
500 ft x 28 pulg.
500 ft x 2 pulg.
500 ft x 30 pulg.
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 40 pulg.
500 ft x 4 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
500 ft x 8 pulg.
Conditionnement:
paquete de 500
Code produit. Dimensiones (L x An) unitSize
17798567 500 ft x 15 pulg. paquete de 500
17718567 500 ft x 2 pulg. paquete de 500
17728567 500 ft x 3 pulg. paquete de 500
17738567 500 ft x 4 pulg. paquete de 500
17748567 500 ft x 5 pulg. paquete de 500
17758567 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
17768567 500 ft x 8 pulg. paquete de 500
17778567 500 ft x 10 pulg. paquete de 500
17788567 500 ft x 12 pulg. paquete de 500
17708577 500 ft x 16 pulg. paquete de 500
17718577 500 ft x 24 pulg. paquete de 500
17728577 500 ft x 28 pulg. paquete de 500
17738577 500 ft x 30 pulg. paquete de 500
17748577 500 ft x 40 pulg. paquete de 500
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17798567
Marque: Keystone Cleanroom Products TUBT2A15
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los tubos esterilizables en autoclave Tyvek™ 1422A proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana después de la esterilización por vapor
  • El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Spécification
Descripción 1422A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Sellador térmico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Dimensiones (L x An) 500 ft x 15 pulg.
Longitud (imperial) 500 ft
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38,1 cm
Tipo de producto Sterilization Reel
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.