Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubo esterilizable en autoclave Tyvek™ 1422A
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17748577 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 10 pulg.
500 ft x 12 pulg.
500 ft x 15 pulg.
500 ft x 16 pulg.
500 ft x 24 pulg.
500 ft x 28 pulg.
500 ft x 2 pulg.
500 ft x 30 pulg.
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 40 pulg.
500 ft x 4 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
500 ft x 8 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17748577 500 ft x 40 pulg. paquete de 500
17718567 500 ft x 2 pulg. paquete de 500
17728567 500 ft x 3 pulg. paquete de 500
17738567 500 ft x 4 pulg. paquete de 500
17748567 500 ft x 5 pulg. paquete de 500
17758567 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
17768567 500 ft x 8 pulg. paquete de 500
17778567 500 ft x 10 pulg. paquete de 500
17788567 500 ft x 12 pulg. paquete de 500
17798567 500 ft x 15 pulg. paquete de 500
17708577 500 ft x 16 pulg. paquete de 500
17718577 500 ft x 24 pulg. paquete de 500
17728577 500 ft x 28 pulg. paquete de 500
17738577 500 ft x 30 pulg. paquete de 500
14 options
Código de producto. 17748577
Marca: Keystone Cleanroom Products TUBT2A40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos esterilizables en autoclave Tyvek™ 1422A proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana después de la esterilización por vapor
  • El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Descripción 1422A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Sellador térmico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Dimensiones (L x An) 500 ft x 40 pulg.
Longitud (imperial) 500 ft
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (imperial) 40 in
Anchura (métrico) 101,6 cm
Tipo de producto Sterilization Reel