Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubo esterilizable en autoclave Tyvek™ 1422A
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17718567 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 10 pulg.
500 ft x 12 pulg.
500 ft x 15 pulg.
500 ft x 16 pulg.
500 ft x 24 pulg.
500 ft x 28 pulg.
500 ft x 2 pulg.
500 ft x 30 pulg.
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 40 pulg.
500 ft x 4 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
500 ft x 8 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17718567 500 ft x 2 pulg. paquete de 500
17728567 500 ft x 3 pulg. paquete de 500
17738567 500 ft x 4 pulg. paquete de 500
17748567 500 ft x 5 pulg. paquete de 500
17758567 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
17768567 500 ft x 8 pulg. paquete de 500
17778567 500 ft x 10 pulg. paquete de 500
17788567 500 ft x 12 pulg. paquete de 500
17798567 500 ft x 15 pulg. paquete de 500
17708577 500 ft x 16 pulg. paquete de 500
17718577 500 ft x 24 pulg. paquete de 500
17728577 500 ft x 28 pulg. paquete de 500
17738577 500 ft x 30 pulg. paquete de 500
17748577 500 ft x 40 pulg. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17718567 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor TUBT2A02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos esterilizables en autoclave Tyvek™ 1422A proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana después de la esterilización por vapor
  • El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Descripción 1422A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Sellador térmico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Dimensiones (L x An) 500 ft x 2 pulg.
Longitud (imperial) 500 ft
Anchura (imperial) 2 in
Tipo de producto Sterilization Reel
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (métrico) 5,08 cm