Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Muff Cover
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
- Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
- Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
- Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
- Tyvek™ tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales compatibles con envolturas de esterilización por vapor
- Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Resiste desgarros y punciones
- Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
- Fabricado con material Tyvek 1422A
- Caucho sin látex
- Hidrófobo
- No dejan pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 121 °C a 125 °C |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?