Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas para equipos esterilizables en autoclave 1422A Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7224585 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11 x 11 in
18 x 12 in
20 x 8 in
24 x 12 in
28 x 12 in
30 x 18 in
38 x 18 in
50 x 44 in
58 x 58 in
62 x 50 in
Personalizado
N.º por caja:
50
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) N.º por caja unitSize
17821071 20 x 8 in 100 paquete de 100
17811071 18 x 12 in 100 paquete de 100
17831071 24 x 12 in 100 paquete de 100
17841071 28 x 12 in 100 paquete de 100
17851071 30 x 18 in 100 paquete de 100
17871071 Personalizado 100 paquete de 50
17801071 11 x 11 in 50 paquete de 50
17861071 38 x 18 in 50 paquete de 50
17881071 50 x 44 in 50 paquete de 50
17891071 58 x 58 in 50 paquete de 50
17801081 62 x 50 in 50 paquete de 50
11 options
Código de producto. 17821071
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK200804E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El equipo de recipientes esterilizables en autoclave 1422A Tyvek™ de Keystone Cleanroom Products evitan la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No deja pelusa
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Cobertura de equipos farmacéuticos
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,130 mm
Sin látex Sí
N.º por caja 100
N.° por paquete 1
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) 20 x 8 in
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Altura (imperial) 4 in
Tipo de producto Cover