Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas para equipos esterilizables en autoclave 1422A Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11 x 11 in
18 x 12 in
20 x 8 in
24 x 12 in
28 x 12 in
30 x 18 in
38 x 18 in
50 x 44 in
58 x 58 in
62 x 50 in
Personalizado
N.º por caja:
50
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No deja pelusa
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Cobertura de equipos farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |