Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marca:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-181204E
Detalles adicionales : Peso : 2.27450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17811071
  • 2115.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No deja pelusa
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Ninguno
Sí
Cobertura de equipos farmacéuticos
Tyvek
0,130 mm
100
Destiladores
5,30 mil
18 in
12 in
4 in
Certificado de conformidad
Blanco
Esterilización por vapor
Indicador de vapor
No estéril
Sí
1
De 121 °C a 125 °C
18 x 12 in
45,7 cm
30,5 cm
10,2 cm