Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de recipiente esterilizable en autoclave 1422A Tyvek, con indicador de vapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17891061 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17891061 229 cm paquete de 50
17788217 50,8 cm paquete de 500
17798217 61 cm paquete de 500
17718227 66 cm paquete de 500
17728227 76,2 cm paquete de 500
17738227 91,4 cm paquete de 100
17748227 96,5 cm paquete de 100
17758227 106,7 cm paquete de 50
17768227 116,8 cm paquete de 50
17730378 122 cm paquete de 50
17798227 137,2 cm paquete de 50
17708237 142,2 cm paquete de 50
17718237 152,4 cm paquete de 50
17881061 183 cm paquete de 50
17776889 112 cm paquete de 50
15 options
Código de producto. 17891061
Marca: Keystone Cleanroom Products BWLT2A90
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas de recipientes esterilizables en autoclave para productos para salas limpias Keystone 1422A Tyvek™ evitan la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Sí
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,13 mm
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 5,3 mil
Diámetro (imperial) 90 in
Diámetro (métrico) 229 cm
Tipo de producto Cover