Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de recipiente esterilizable en autoclave 1422A Tyvek, con indicador de vapor
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Description
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No dejan pelusa
Specifications
Specifications
| Descripción | 1422A Tyvek™ |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction