Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de recipiente esterilizable en autoclave 1422A Tyvek, con indicador de vapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17798217 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Product Code. Diámetro (métrico) unitSize
17798217 61 cm paquete de 500
17788217 50,8 cm paquete de 500
17718227 66 cm paquete de 500
17728227 76,2 cm paquete de 500
17738227 91,4 cm paquete de 100
17748227 96,5 cm paquete de 100
17758227 106,7 cm paquete de 50
17768227 116,8 cm paquete de 50
17730378 122 cm paquete de 50
17798227 137,2 cm paquete de 50
17708237 142,2 cm paquete de 50
17718237 152,4 cm paquete de 50
17881061 183 cm paquete de 50
17891061 229 cm paquete de 50
17776889 112 cm paquete de 50
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17798217
Brand: Keystone Cleanroom Products BWLT2A24
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las cubiertas de recipientes esterilizables en autoclave para productos para salas limpias Keystone 1422A Tyvek™ evitan la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
Specifications
Descripción 1422A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Cantidad 500/paq.
Tamaño 24 in
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Diámetro (imperial) 24 in
Diámetro (métrico) 61 cm
Tipo de producto Cover