Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de recipiente esterilizable en autoclave 1422A Tyvek, con indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17776889 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17776889 112 cm paquete de 50
17788217 50,8 cm paquete de 500
17798217 61 cm paquete de 500
17718227 66 cm paquete de 500
17728227 76,2 cm paquete de 500
17738227 91,4 cm paquete de 100
17748227 96,5 cm paquete de 100
17758227 106,7 cm paquete de 50
17768227 116,8 cm paquete de 50
17730378 122 cm paquete de 50
17798227 137,2 cm paquete de 50
17708237 142,2 cm paquete de 50
17718237 152,4 cm paquete de 50
17881061 183 cm paquete de 50
17891061 229 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17776889 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BWLT2A44
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas de recipientes esterilizables en autoclave para productos para salas limpias Keystone 1422A Tyvek™ evitan la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Embalaje interior de protección Bolsa de plástico
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Diámetro (imperial) 44 in
Diámetro (métrico) 112 cm
Tipo de producto Cover
Grosor (métrico) 0,13 mm